Learn More
Lingot en alliage étain indium bismuth (métal de champ), Thermo Scientific Chemicals
261.00€ - 3093.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal) |
---|---|
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt% |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Forme | Ingot |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15412797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046895.22 |
100 g |
261.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15422797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046895.36 |
500 g |
1013.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15432797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046895.A3 |
2 kg | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal) | |
Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt% | |
Insoluble in water. | |
Ingot |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only