Learn More
Sulfure de bismuth(III), grumeau gris, 99,999% (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442287
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Bismuth(III) sulfide is mainly used in solar cells, photodiode array and infrared spectroscopy. It is also applied in the manufacture of other bismuth compounds, additives for free-cutting steels and micro-electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1345-07-9
Formule moléculaire Bi2S3
Poids moléculaire (g/mol) 514.14
Numéro MDL MFCD00014204
Clé InChI YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dibismuth(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) sulfide
Couleur Gris
Forme physique Grumeau
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 514.15
Densité 7.7 g/cm3
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) sulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .