Learn More
Sulfure de bismuth(III), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
Bismuth(III) sulfide is used as a starting material to produce other bismuth compounds. It is used in glass industry as a colorant, electronic ceramics, scintillator BGO and in superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bismuth(III) sulfide |
Couleur | Noir-brun |
Forme physique | Morceaux et cristaux |
Quantité | 50 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in acids. |
Poids de la formule | 514.15 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Densité | 7.7 g/mL |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Bismuth(III) sulfide
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .