Learn More
Sous-nitrate de bismuth(III), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15690970
Sous-nitrate de bismuth(III), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15690970 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
50 kg
Code produit. 15690970
Marque: Honeywell-Fluka 10334250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de DAB, USP, 71-74 % de base Bi (calc. à la substance sèche)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-85-4
Numéro MDL MFCD00064844
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(Iii) Subnitrate
Note relative au nom Meets analytical specification of USP
Quantité 250 g
Formule linéaire Bi5O(OH)9(NO3)4
Numéro UN 1477
Poids de la formule 1461.99g/mol
Qualité puriss.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 71 to 74% Bi basis (calc. on dried substance)
Conditionnement Bouteille en plastique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0414054 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number10334-250G,103340250,103345000,10334-1KG,103341000
Numéro de lotA0447082 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2022 Catalog Number10334-250G,103340250,103345000,10334-1KG,103341000
Numéro de lotA0447255 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2022 Catalog Number10334-250G,103340250,103345000,10334-1KG,103341000
Numéro de lotA0441225 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/04/2022 Catalog Number10334-250G,103340250,103345000,10334-1KG,103341000
Numéro de lotA0437149 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2021 Catalog Number10334-250G,103340250,103345000,10334-1KG,103341000
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sous-nitrate de bismuth(III), Honeywell Fluka™ >