Learn More
Sélénure de bismuth(III), qualité dépôt sous vide, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Dans la recherche sur les semi-conducteurs, les films minces multicouches et les films magnétorésistants.
108.00€ - 399.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12068-69-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00014200 |
Synonyme | dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013126.09 |
10 g |
108.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013126.18 |
50 g |
399.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
In semiconductor research, multilayer thin-film, magnetoresistant film.Bismuth(III) selenide is used as a semiconductor and thermoelectric material. It is also used in semiconductor research. Further, it finds applications magnetoresistant film and semiconductor research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12068-69-8 | |
MFCD00014200 | |
dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g |
Spécification
Bismuth(III) selenide | |
12068-69-8 | |
Pièces | |
MFCD00014200 | |
14,1278 | |
Insoluble in water; Decomposes when heated in air; Decomposes in nitric acid and aqua regiaSoluble in strong acids; Insoluble in water and organic solvents. | |
99.999% |
710°C | |
Gris | |
(Base des métaux) | |
UN3283 | |
dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g | |
654.84 | |
6.82 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉ DE SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-104-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth(III) selenide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only