Learn More
Phosphate de bismuth(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
92.96€ - 322.61€
Identifiants chimiques
CAS | 10049-01-1 |
---|---|
Formule moléculaire | BiH3O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 306.97 |
Numéro MDL | MFCD00049721 |
Clé InChI | SFOQXWSZZPWNCL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bismuth phosphate, bismuth iii phosphate, bismugel, phosphoric acid, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth phosphate mi, bismuth phosphate who-dd, acmc-20allc, bismuth orthophosphate, bi.po4, bismuth phosphate, |
CID PubChem | 9839429 |
SMILES | [Bi+3].OP(O)(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039380.18 |
50 g |
92.96€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039380.30 |
250 g |
322.61€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bismuth(III) phosphate is used in treatment of renal cysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10049-01-1 | |
306.97 | |
SFOQXWSZZPWNCL-UHFFFAOYSA-N | |
9839429 |
BiH3O4P | |
MFCD00049721 | |
bismuth phosphate, bismuth iii phosphate, bismugel, phosphoric acid, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth phosphate mi, bismuth phosphate who-dd, acmc-20allc, bismuth orthophosphate, bi.po4, bismuth phosphate, | |
[Bi+3].OP(O)(O)=O |
Spécification
Bismuth(III) phosphate | |
10049-01-1 | |
BiH3O4P | |
14,1275 | |
Insoluble in water and alkali; Soluble in hydrochloric acid | |
[Bi+3].OP(O)(O)=O | |
306.97 | |
303.95 | |
Odorless |
(decomposition) | |
Poudre | |
MFCD00049721 | |
bismuth phosphate, bismuth iii phosphate, bismugel, phosphoric acid, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth phosphate mi, bismuth phosphate who-dd, acmc-20allc, bismuth orthophosphate, bi.po4, bismuth phosphate, | |
SFOQXWSZZPWNCL-UHFFFAOYSA-N | |
bismuth(3+) phosphoric acid | |
9839429 | |
99% | |
6.32 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-161-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante