Learn More
Oxychlorure de bismuth(III), 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
46.70€ - 478.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-59-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BiClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 260.43 |
Clé InChI | BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid |
CID PubChem | 6328152 |
Nom IUPAC | oxobismuth;hydrochloride |
SMILES | O=[Bi].Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15289866
|
Thermo Scientific Acros
453840500 |
50 g |
46.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15299866
|
Thermo Scientific Acros
453842500 |
250 g |
150.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15279866
|
Thermo Scientific Acros
453840010 |
1 kg |
478.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-59-9 | |
260.43 | |
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid | |
oxobismuth;hydrochloride |
BiClO | |
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N | |
6328152 | |
O=[Bi].Cl |
Spécification
Bismuth(III) oxychloride | |
77.0 to 82.5% (Bi) | |
O=BiCl | |
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid | |
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N | |
oxobismuth;hydrochloride | |
6328152 | |
97% |
7787-59-9 | |
BiClO | |
15,1274 | |
Solubility in water: insoluble. | |
O=[Bi].Cl | |
260.43 | |
260.43 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-122-7
- Bismuth oxychloride