Learn More
Oxyde de bismuth(III), généralement 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
68.50€ - 239.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1304-76-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 465.96 |
Numéro MDL | MFCD00003462 |
Clé InChI | TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dibismuth(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017132.18 |
50 g |
68.50€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017132.30 |
250 g |
239.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as an adhesive and sealant chemical, flame retardant, pigment, propellant and blowing agent. It is also used as a solvent. Other uses are in batteries, electrical and electronic products, explosive materials, ink, toner, and colorant products, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1304-76-3 | |
465.96 | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Bi2O3 | |
MFCD00003462 | |
dibismuth(3+) trioxidandiide |
Spécification
ca 1890°C | |
817°C | |
Poudre maillée de -325 | |
Bi2O3 | |
Insoluble in water. Soluble in acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] | |
465.96 | |
8.9 |
Bismuth(III) oxide | |
1304-76-3 | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00003462 | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trioxidandiide | |
465.96 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-134-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2984460
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only