Learn More
Oxyde de bismuth(III), Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
112.56€ - 439.19€
Identifiants chimiques
CAS | 1304-76-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 465.96 |
Numéro MDL | MFCD00003462 |
Clé InChI | TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dibismuth(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11300879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010658.18 |
50 g |
112.56€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11390869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010658.30 |
250 g |
439.19€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a precursor to the preparation of other compounds of bismuth, chemical reagents. It has specialized uses in optical glass, flame-retardant paper, in glaze formulations as a substitute for lead oxides. It is used as solid electrolyte because of its high thermal expansion property. It is used in radio frequency shielding, compound for catheters and other medical tubing products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1304-76-3 | |
465.96 | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Bi2O3 | |
MFCD00003462 | |
dibismuth(3+) trioxidandiide |
Spécification
∼1890°C | |
817°C | |
Jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003462 | |
Soluble in acids. Insoluble in water & organic solvents. | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] | |
465.96 | |
99.9995% | |
8.9 g/mL |
Bismuth(III) oxide | |
1304-76-3 | |
Poudre | |
Bi2O3 | |
14,1273 | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trioxidandiide | |
465.96 | |
Puratronic™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-134-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2984460
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante