Learn More
Oxyde de bismuth(III), nanopoudre, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
33.90€ - 405.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1304-76-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 465.96 |
Numéro MDL | MFCD00003462 |
Clé InChI | TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dibismuth(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15402657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046314.14 |
25 g |
33.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15412657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046314.22 |
100 g |
98.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15422657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046314.36 |
500 g |
405.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bismuth(III) oxide is used in the preparation of BiFeO3perovskite nanoparticles. It finds use in disinfectants, magnets, glass, rubber, vulcanization, fireproofing papers and polymers and catalysts. Bismuth trioxide brings about the dragon's eggs effect in fireworks, as a replacement of red lead. Bismuth(III) compounds are attractive reagents and catalysts in organic synthesis because of their low cost and ease of handling. Bismuth trioxide nanoparticles also play an important role in high energy gas generators. The alpha crystalline form of bismuth(III) oxide has p-type electronic conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1304-76-3 | |
465.96 | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Bi2O3 | |
MFCD00003462 | |
dibismuth(3+) trioxidandiide |
Spécification
∼1890°C | |
817°C | |
Jaune | |
Bi2O3 | |
14,1273 | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trioxidandiide | |
465.96 | |
8.9 g/mL |
Bismuth (III) oxide | |
1304-76-3 | |
Nanopoudre | |
MFCD00003462 | |
Soluble in acids. Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] | |
465.96 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-134-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2984460
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only