Learn More
Oxyde de bismuth(III), NanoArc™ BI-7300, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
40.20€ - 415.00€
Identifiants chimiques
CAS 1304-76-3
Formule moléculaire Bi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 465.96
Numéro MDL MFCD00003462
Clé InChI TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15422387
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045582.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15432387
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045582.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15442387
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045582.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Particule opaque à rayons X
  • L’oxyde de bismuth NanoArc™ peut être incorporé à des polymères ou systèmes de revêtement pour renforcer l’opacité aux rayons X, tandis que la petite taille des particules garantit une altération minimale des propriétés physiques.
Spécification
Identifiants chimiques
1304-76-3
465.96
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Bi2O3
MFCD00003462
dibismuth(3+) trioxidandiide
Spécification
∼1890°C
817°C
Jaune
Bi2O3
14,1273
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
dibismuth(3+) trioxidandiide
465.96
Odorless
Bismuth (III) oxide NanoArc™ BI-7300
1304-76-3
Poudre
MFCD00003462
Soluble in acids. Insoluble in water.
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
465.96
≥99.5%
8.9 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-134-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2984460
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante