Learn More
Nitrate de bismuth(III) pentahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.06€ - 98.59€
Identifiants chimiques
CAS 10035-06-0
Formule moléculaire BiH10N3O14
Poids moléculaire (g/mol) 485.07
Numéro MDL MFCD00149157
Clé InChI FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
CID PubChem 160911
Nom IUPAC bismuth(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11419293
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11748.22
100 g
32.06€
100g
11429293
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11748.36
500 g
98.59€
500g
Description
Description
Bismuth(III) nitrate pentahydrate is an oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines. It also serves as a reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides. Further, it is involved in the preparation of Dragendorff reagent and used as a TLC stain. It is also used to prepare other bismuth compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de bismuth(III) pentahydraté est utilisé comme oxydant pour diverses 1,4-dihydropyridines 4-substituées selon la réaction dite de Hantzsch. Il sert également de réactif pour l’oxydation sélective des sulfures en sulfoxydes. Il intervient par ailleurs dans la préparation du réactif de Dragendorff et est dans le CCM pour la coloration. Il sert également à préparer d’autres composés de bismuth.
Solubilité
Soluble dans une solution d’acide nitrique dilué, l’acide acétique dilué, le glycérol et l’acétone. Insoluble dans l’alcool, l’acétate d’éthyle. Soluble dans l’acétone, l’acide acétique et le glycérol. Insoluble dans l’éthanol et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, les agents réducteurs puissants, les agents oxydants forts, les poudres métalliques et les matières organiques.
Spécification
Identifiants chimiques
10035-06-0
485.07
FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
160911
O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
BiH10N3O14
MFCD00149157
bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
bismuth(3+) pentahydrate trinitrate
Spécification
Bismuth (III) nitrate pentahydrate
10035-06-0
MFCD00149157
14,1271
Soluble in dilute nitric acid solution,dilute acetic acid,glycerol and acetone. Insoluble in alcohol,ethyl acetateSoluble in acetone,acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
485.07
485.07 (394.99 Anhydrous)
Odorless
2.83
30°C (decomposition)
BiH10N3O14
UN1477
bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
bismuth(3+) pentahydrate trinitrate
160911
98%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie ;
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P210-P220-P221-P261-P262-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-791-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .