Learn More
Oxyde de nitrate de bismuth(III), Puratronic™, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11396138
Oxyde de nitrate de bismuth(III), Puratronic™, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396138
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11396138
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011122.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Bismuth(III) nitrate oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is also used in the spectrophotometric detection of bismuth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-46-3
Formule moléculaire BiNO4
Poids moléculaire (g/mol) 286.98
Numéro MDL MFCD00064844
Clé InChI OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bismuth oxynitrate
Nom IUPAC (nitrooxy)bismuthanone
SMILES [O-][N+](=O)O[Bi]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) nitrate oxide
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in acids.
Poids de la formule 286.99
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Puratronic™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ03K024 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/04/2024 Catalog Number011122.18,011122.09
Numéro de lotS21J018 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/06/2023 Catalog Number011122.18,011122,011122.09
Numéro de lotN28J056 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number011122.18,011122.09
Numéro de lotS30I011 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/07/2022 Catalog Number011122.18,011122.09
Numéro de lotX16G019 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011122.18,011122.09
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth nitrate oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Oxyde de nitrate de bismuth(III), Puratronic™, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >