Learn More
Chlorure de bismuth(III), ultra-sec, + 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Bismuth chloride is used as a catalyst in organic synthesis. In particular, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. The addition of other metal iodides increases its catalytic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | ∼430°C (sublimation) |
Nom chimique ou matériau | Bismuth(III) chloride |
Point de fusion | 230°C to 232°C |
Note relative au nom | Ultra dry |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3260 |
Merck Index | 14,1262 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Trichlorure de bismuth
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .