Learn More
Chlorure de bismuth(III), anhydre, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11483790
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
It is used as a catalyst in organic chemistry. It is a good source of bismuth and is used to make other bismuth compounds. Also used as a catalyst and to make other bismuth salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-60-2
Formule moléculaire BiCl3
Poids moléculaire (g/mol) 315.33
Numéro MDL MFCD00003461
Clé InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
CID PubChem 24591
Nom IUPAC Trichlorobismuthane
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition ∼430°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Bismuth (III) chloride
Point de fusion 230°C to 232°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,1262
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 315.34
Pourcentage de pureté 99.999%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.75 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .