Learn More
Chlorure de bismuth(III), + de 97 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 7787-60-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BiCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 315.33 |
Numéro MDL | MFCD00003461 |
Clé InChI | JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride |
CID PubChem | 24591 |
Nom IUPAC | Trichlorobismuthane |
SMILES | Cl[Bi](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10328490
|
Thermo Scientific Acros
208830250 |
25 g | Flacon en verre |
N/A
|
N/A | ||||
10512231
|
Thermo Scientific Acros
208831000 |
100 g | Flacon en verre |
N/A
|
N/A | ||||
10308663
|
Thermo Scientific Acros
208835000 |
500 g | Flacon en verre |
N/A
|
N/A | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-60-2 | |
315.33 | |
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K | |
24591 | |
Cl[Bi](Cl)Cl |
BiCl3 | |
MFCD00003461 | |
bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride | |
Trichlorobismuthane |
Spécification
447.0°C | |
230.0°C to 232.0°C | |
7787-60-2 | |
Poudre cristalline et/ou morceaux | |
BiCl3 | |
MFCD00003461 | |
15, 1264 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acids, soluble in abs.alcohol, acetone and ethyl acetate | |
Cl[Bi](Cl)Cl | |
315.33 | |
315.33 | |
4.75 |
Bismuth(III) chloride | |
Anhydrous | |
Beige à blanc ou gris | |
98% min. (Argentometry) | |
BiCl3 | |
07,24 | |
bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride | |
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K | |
Trichlorobismuthane | |
24591 | |
≥97% | |
4.7500g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-123-2
- Bismuth(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only