Learn More
Bromure de bismuth(III), 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383317
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
It catalyzes the formation of cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-58-8
Formule moléculaire BiBr3
Poids moléculaire (g/mol) 448.692
Numéro MDL MFCD00014195
Clé InChI TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
CID PubChem 82232
Nom IUPAC tribromobismuthane
SMILES Br[Bi](Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 453°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) bromide
Point de fusion 218°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 448.71
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.72
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .