Learn More
Bromure de bismuth(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
72.76€ - 207.03€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-58-8 |
---|---|
Formule moléculaire | BiBr3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 448.69 |
Clé InChI | TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo |
CID PubChem | 82232 |
Nom IUPAC | tribromobismuthane |
SMILES | Br[Bi](Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13408688
|
Thermo Scientific Acros
447770250 |
25 g | Flacon en verre |
72.76€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13418688
|
Thermo Scientific Acros
447771000 |
100 g | Flacon en verre |
207.03€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-58-8 | |
448.69 | |
bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
tribromobismuthane |
BiBr3 | |
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K | |
82232 | |
Br[Bi](Br)Br |
Spécification
453°C | |
218°C | |
96 to 103% (Bi) | |
BiBr3 | |
bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K | |
tribromobismuthane | |
82232 | |
97% |
Bismuth(III) bromide | |
7787-58-8 | |
BiBr3 | |
15,1262 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in solutions of ki,kbr,kcl,dil hcl | |
Br[Bi](Br)Br | |
448.69 | |
448.69 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-121-1
- Bismuth(III) bromide