Learn More
Citrate de bismuth,94 %, Thermo Scientific Chemicals
102.51€ - 365.82€
Identifiants chimiques
CAS | 813-93-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5BiO7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 398.079 |
Numéro MDL | MFCD00050817 |
Clé InChI | ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | bismuth citrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth citrate usp:usp, bismuth iii citrate, bismuth citrate usp, bismuth 3+ ion citrate, bismuth, citrato 3-, bismuth iii citrate 250g, bismuth 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
CID PubChem | 13135 |
Nom IUPAC | bismuth ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
SMILES | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040398.30 |
250 g |
102.51€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040398.A1 |
1 kg |
365.82€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
813-93-4 | |
398.079 | |
ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K | |
13135 | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Bi+3] |
C6H5BiO7 | |
MFCD00050817 | |
bismuth citrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth citrate usp:usp, bismuth iii citrate, bismuth citrate usp, bismuth 3+ ion citrate, bismuth, citrato 3-, bismuth iii citrate 250g, bismuth 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate | |
bismuth ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
Spécification
Bismuth citrate | |
813-93-4 | |
Poudre cristalline | |
MFCD00050817 | |
Insoluble in water,alcohol,ether; Soluble in ammonia solution and in solution of alkali citrates; Typical tap density 0;50g/cm3;Soluble in ammonia,alkali citrates; Insoluble in water,alcohol and ether. | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Bi+3] | |
398.079 | |
398.08 | |
Odorless | |
3.5 g/mL |
(decomposition) | |
Blanc | |
C6H5BiO7 | |
bismuth citrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth citrate usp:usp, bismuth iii citrate, bismuth citrate usp, bismuth 3+ ion citrate, bismuth, citrato 3-, bismuth iii citrate 250g, bismuth 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate | |
ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K | |
bismuth ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate | |
13135 | |
94% | |
Light sensitive |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-390-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante