Learn More
Antimoniure de bismuth, 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478866
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12323-19-2
Formule moléculaire Bi2Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 661.48
Numéro MDL MFCD00014196
Clé InChI AEMQIQQWIVNHAU-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth antimonide
Quantité 10 g
Numéro UN UN1549
Poids de la formule 330.73
Pourcentage de pureté 99.99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth antimonide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .