Learn More
Diacétate de bis(triphénylphosphine)palladium(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10511081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10511081
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14588-08-0 | C40H36O4P2Pd | 749.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14588-08-0
Formule moléculaire C40H36O4P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 749.09
Numéro MDL MFCD00010013
Clé InChI YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bis triphenylphosphinepalladium acetate
CID PubChem 73357379
Nom IUPAC palladium(2+) ; triphénylphosphanium ; diacétate
SMILES CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 136.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 14% min. (Pd)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(C6H5)3P]2Pd(O2CCH3)2
Quantité 5 g
Poids de la formule 749.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre