Learn More
Chlorure de bis(triéthylphosphine)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride |
Point de fusion | 139°C to 142°C |
Couleur | Jaune |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 413.64 |
Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.