Learn More
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0), blanc cassé cristallin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0) |
Couleur | Blanc |
Quantité | 250 mg |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform,toluene. Insoluble in alcohol and water. |
Poids de la formule | 667.29 |
Forme physique | Cristalline |