Learn More
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium (0), Pd 20,9 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15416625
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium (0), Pd 20,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15416625
0.25 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
0.25 g
1 g
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 15416625
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044845.01
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Réactions de couplage, couplages de Heck
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous atmosphère inerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53199-31-8
Formule moléculaire C24H54P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 511.06
Numéro MDL MFCD03094580
Clé InChI MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
CID PubChem 2734558
Nom IUPAC palladium ; tritert-butylphosphane
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Bis (tri-tert-butylphosphine)palladium (0)
Point de fusion 258°C to 272°C
Couleur Blanc
Quantité 0.25 g
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene benzene,slight soluble in chloroform and acetone. Decomposes in water.
Poids de la formule 511.06
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 20,9 %
Forme physique Poudre
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium (0), Pd 20,9 %, Thermo Scientific Chemicals >