Learn More
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0), Pd 14,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0) |
Point de fusion | 220°C to 225°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Plage de pourcentage du dosage | Pd 14.9% |
Quantité | 250 mg |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 715.16 |
Forme physique | Cristalline |