Learn More
Sulfate de bis(tri-n-butylétain), 97 %
Code produit. p-7050879
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11394567
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039624.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26377-04-8
Formule moléculaire C24H54O4SSn2
Poids moléculaire (g/mol) 676.172
Numéro MDL MFCD00185908
Clé InChI XEPUJTDDAPFGMG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bis tri-n-butyltin sulfate, bis tributylstannylium sulfate, hexabutyl, i-sulphato 2--o,o:o',o' ditin
CID PubChem 15787681
Nom IUPAC Tributylstannanyllium ; sulfate
SMILES CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(tri-n-butyltin) sulfate
Quantité 10 g
Numéro UN UN3146
Poids de la formule 676.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre