Learn More
Tétrafluoroborate de bis(pyridine)iodonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11368666
Tétrafluoroborate de bis(pyridine)iodonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368666
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 11368666
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19385.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate is used as mild iodinating and oxidizing reagent. It is also useful for selective iodination of free phenolic groups in tyrosine residues during solid-phase synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de bis(pyridine)iodonium est utilisé comme réactif d’iodation et d’oxydation doux. Il est également utile pour l’iodation sélective de groupes phénoliques libres dans les résidus de tyrosine lors de la synthèse en phase solide.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15656-28-7
Formule moléculaire C10H10BF4IN2
Poids moléculaire (g/mol) 371.91
Numéro MDL MFCD03703393
Clé InChI BMDSRCBKJZCUBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis pyridine iodonium tetrafluoroborate, barluenga's reagent, bis pyridine iodonium i tetrafluoroborate, iodanium pyridine tetrafluoroborate, iodonium pyridine tetrafluoroborate, bispyridine iodonium tetrafluoroborate, bis pyridin iodonium tetrafluoroborate, iodium bis pyridine tetrafluoroborate, bis pyridine-iodonium tetrafluoroborate
CID PubChem 10883201
SMILES F[B-](F)(F)F.[I-]([N+]1=CC=CC=C1)[N+]1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Point de fusion ∽160°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 4284739
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Nom IUPAC iodane;pyridine;tétrafluoroborate
Poids de la formule 371.91
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
Tétrafluoroborate de bis(pyridine)iodonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >