Learn More
Dichlorure de bis(pentaméthylcyclopentadiényl)titane 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10627854
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11136-36-0
Formule moléculaire C20H30Cl2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 389.24
Numéro MDL MFCD00049153
Clé InChI ZBFBXTFQCKIUHU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme titanium 4+ chloride 2,3,4,5,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2
CID PubChem 91997586
Nom IUPAC 1,2,3,5,5-Pentaméthylcyclopenta-1,3-diène ; titane(4+) ; dichlorure
SMILES CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium dichloride
Point de fusion 190°C
Couleur Marron ou rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 389.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium dichloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.