Learn More
Bis(diphénylphosphino)méthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Description
It is applied as an organic synthesis catalyst. It is also used as an intermediate in flavor and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme catalyseur de synthèse organique. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la saveur et les parfums.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé comme catalyseur de synthèse organique. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la saveur et les parfums.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bis(diphenylphosphino)methane |
Point de fusion | 118°C to 119°C |
Quantité | 2 g |
Beilstein | 758760 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 384.4 |
Pourcentage de pureté | 97% |