Learn More
Bis(di-tert-butyl-phénylphosphine)palladium(0), Pd 19,3 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059983
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
52359-17-8
C28H46P2Pd
551.04
MFCD15071400
KJTQUBRAVOMHKY-UHFFFAOYSA-N
palladium, bis bis 1,1-dimethylethyl phenylphosphine, di-tert-butyl phenyl phosphane-palladium 2/1, bis di-tert-butyl phenyl phosphane palladium
71365671
ditert-butyl(phényl)phosphane ; palladium
[Pd].CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
52359-17-8
C28H46P2Pd
551.04
MFCD15071400
KJTQUBRAVOMHKY-UHFFFAOYSA-N
palladium, bis bis 1,1-dimethylethyl phenylphosphine, di-tert-butyl phenyl phosphane-palladium 2/1, bis di-tert-butyl phenyl phosphane palladium
71365671
ditert-butyl(phényl)phosphane ; palladium
[Pd].CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bis (di-tert-butyl-phenylphosphine)palladium (0)
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 551.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 19.3%
Forme physique Cristalline