Learn More
Bis[di-tert-butyl(4-diméthylaminophényl)phosphine]palladium(0), Pd 16,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bis[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (0) |
Couleur | Blanc |
Quantité | 250 mg |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 637.18 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 16.7% |
Forme physique | Cristalline |