Learn More
Bis[di-tert-butyl(4-diméthylaminophényl)phosphine]dichloropalladium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 708.07 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bis¢di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine!dichloropalladium