Learn More
Chlorure de bis(benzonitrile)palladium(II), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10358150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
250mg
Code produit. 10358150
Marque: Thermo Scientific Acros 207900010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14220-64-5 | C14H10Cl2N2Pd | 383.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14220-64-5
Formule moléculaire C14H10Cl2N2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 383.57
Numéro MDL MFCD00013123
Clé InChI QQPSWGUJSPTOSH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bis benzonitrile palladium chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, trans-bis benzonitrile palladium ii chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, 500mg, palladium 2+ bis benzonitrile dichloride
CID PubChem 10271322
Nom IUPAC benzonitrile ; palladium(2+) ; dichlorure
SMILES Cl[Pd++](Cl)([N]#CC1=CC=CC=C1)[N]#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 120.0°C
Couleur Orange à marron
Analyse élémentaire 99.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CN)2PdCl2
Quantité 1 g
Fieser 01,56; 05,31; 06,45; 09,44; 10,31; 13,34
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, toluene, chloroform
Poids de la formule 383.55
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .