Learn More
Solution de bis-acrylamide (2 % p/v/électrophorèse), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Verre ambré
Description
La solution bis-acrylamide est un agent réticulé couramment utilisé dans la préparation de gels d’électrophorèse en polyacrylamide.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bis-Acrylamide Solution |
Note relative au nom | 2% w/v |
Forme physique | Liquide |
CAS | 110-26-9, 7732-18-5 |
Couleur | Incolore |
Quantité | 250 mL |
Formule moléculaire | C7H10N2O2 |
Clé InChI | ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C=CC(=O)NCNC(=O)C=C |
Nom IUPAC | N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide |