Learn More
Triflate de cuivre(I) de bis[(2R,5)-1-(2-[(2R,5)-2,5-diméthyl-1-phospholanyl]phényl)-2,5-diméthylphospholane 1-oxyde], 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15465615
Triflate de cuivre(I) de bis[(2R,5)-1-(2-[(2R,5)-2,5-diméthyl-1-phospholanyl]phényl)-2,5-diméthylphospholane 1-oxyde], 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15465615
100 mg
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 15465615
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63492.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874013-62-4
Formule moléculaire C37H56CuF3O5P4S
Poids moléculaire (g/mol) 857.346
Numéro MDL MFCD17018797
Clé InChI JGVWSKIVCRMXGT-YCIFJGFLSA-M
Synonyme bis 1-2r,5r-2,5-dimethylphospholanyl-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholanyl-oxide benzene cu i trifluoromethanesulfonate
CID PubChem 11707733
Nom IUPAC cuivre(1+ ) ; (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diméthylphospholan-1-yl]phényl]-2,5-diméthyl-1$l^{5}-phospholane 1-oxyde ; trifluorométhanesulfonateAfficher plusAfficher moins
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3(=O)C(CCC3C)C)C.CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3(=O)C(CCC3C)C)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Cu+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide]copper
Couleur Marron à blanc
Quantité 100 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 857.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
Nom du produit
Triflate de cuivre(I) de bis[(2R,5)-1-(2-[(2R,5)-2,5-diméthyl-1-phospholanyl]phényl)-2,5-diméthylphospholane 1-oxyde], 97 %, Thermo Scientific Chemicals >