Learn More
Triosulfure de soufre[Bis(2 -méthoxyéthyl)amino]2,750, solution M (pds.en %) dans le toluène, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 368961000
465.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11955851
  • 467.33€ / 100g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
[Bis(2-methoxyethyl)amino]sulfur trifluoride
49.0
Orange-jaune
4°C
C6H14F3NO2S
100 g
1.2
APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
2-méthoxy-N-(2-méthoxyéthyl)-N-(trifluoro-λ{4}-sulfanyl)éthanamine
2734690
≥95% (NMR, neat substance)
202289-38-1, 108-88-3
51.0
1.2000g/mL
Flacon en plastique
(CH3OCHCH2)2NSF3
15,2899
bis 2-methoxyethyl aminosulfur trifluoride, deoxo-fluor, 2-methoxy-n-2-methoxyethyl-n-trifluorothio-ethanamine, deoxo-fluor r, bis 2-methoxyethyl aminosulphurtrifluoride, bast, bis 2-methoxyethyl amino sulfur trifluoride, bis 2-methoxyethyl aminosulphur trifluoride
COCCN(CCOC)S(F)(F)F
221.24
221.24
Liquide
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • ¢Bis(2-methoxyethyl)amino!sulfur trifluoride, 50% solution in toluene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
SDS
Documents
Documents
Certificates