Learn More
Bis(2-éthylhexyl) téréphtalate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15537039
Click to view available options
Quantité:
10 kg
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
CAS 6422-86-2
Point de fusion -67.0°C
Densité 0.9840g/mL
Point d’ébullition 400.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule moléculaire C24H38O4
Indice de réfraction 1.4890 to 1.4910
Quantité 10 kg
Beilstein 09,IV,3306
Gravité spécifique 0.984
Synonyme bis 2-ethylhexyl terephthalate, kodaflex dotp, di-2-ethylhexyl terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, bis 2-ethylhexyl ester, terephthalic acid, bis 2-ethylhexyl ester, eastman 168, ccris 7052, di 2-ethylhexyl terephthalate, bis 2-ethylhexyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis 2-ethylhexyl ester
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Clé InChI RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Nom IUPAC bis(2-éthylhexyl) benzène-1,4-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 390.55
CID PubChem 22932
Poids de la formule 390.55
Pourcentage de pureté 97%