Learn More
Phosphate de bis(2-éthylhexyle), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11393387
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 11393387
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 017723.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Extraction des métaux
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-07-7
Formule moléculaire C16H35O4P
Poids moléculaire (g/mol) 322.43
Numéro MDL MFCD00009492
Clé InChI SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
CID PubChem 9275
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène bis (2-éthylhexyle)
SMILES CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore
Densité 0.965 g/mL
pH 2 to 3
Point d’ébullition 48°C (12 mmHg)
Point d’éclair 171°C (340°F)
Plage de pourcentage du dosage 95%
Indice de réfraction 1.442
Quantité 100 g
Numéro UN UN1902
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 322.43
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Bis(2-ethylhexyl) phosphate