Learn More
Bis[2-(diisopropylphosphino)éthyl]amine, solution à 10 % p/w dans du THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455776
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bis[2-(diisopropylphosphino)éthyl]amine agit comme ligand et forme des complexes avec le ruthénium, ce qui trouve son application dans la déshydrogénation de l’éthanol.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et l’oxygène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131890-26-1
Formule moléculaire C16H37NP2
Poids moléculaire (g/mol) 305.427
Numéro MDL MFCD17018778
Clé InChI FTVIGQGOGIHMBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-di-i-propylphosphino ethyl amine, di 2-diisopropylphosphino ethyl amine, bis 2-diisopropylphosphino ethyl amine, bis 2-diisopropylphosphanyl ethyl amine, bis 2-diisopropylphosphino ethyl amine solution, 10 wt. % in thf
CID PubChem 15757160
Nom IUPAC 2-di(propan-2-yl)phosphanyl-N-[2-di(propan-2-yl)phosphanyléthyl]éthanamine
SMILES CC(C)P(CCNCCP(C(C)C)C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[2-(diisopropylphosphino)ethyl]amine
Densité 0.884
Formule linéaire ([(CH3)2CH]2PCH2CH2)2NH
Indice de réfraction 1.418
Quantité 1 g
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 305.42
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/w soln. in THF