Learn More
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)éthyl]amine, solution 10 % p/w dans du THF, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15485796
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce composé est impliqué dans l’ajout d’amines catalysées par des métaux de transition aux dérivés de l’acide acrylique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 944710-34-3
Formule moléculaire C20H45NP2
Poids moléculaire (g/mol) 361.54
Numéro MDL MFCD17014018
Clé InChI MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-di-t-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphanyl ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine w/w soln. in thf, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine solution, 10 wt. % in thf
CID PubChem 51346231
Nom IUPAC 2-ditert-butylphosphanyl-N-(2-ditert-butylphosphanyléthyl)éthanamine
SMILES CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine
Densité 0.911
Odeur Unpleasant
Formule linéaire ([(CH3)3C]2PCH2CH2)2NH
Indice de réfraction 1.418
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 361.53
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/w soln. in THF