Learn More
Tétrafluoroborate de bis(1,5-cyclooctadiène)rhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate |
Point de fusion | 210.0°C |
Couleur | Rouge |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | [Rh(cod)2]BF4 |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons |
Poids de la formule | 406.08 |
Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Identifiant produit
- Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
- Dangers
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.