Learn More
Tétrafluoroborate de bis(1,5-cyclooctadiène)iridium(I), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform, methylene chloride |
Poids de la formule | 495.4 |
Forme physique | Poudre |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétrafluoroborate de bis(1,5-cyclooctadiène)iridium(I), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu