Learn More
Tétrafluoroborate de bis(1,5-cyclooctadiène)iridium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358198
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
Code produit. 11358198
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039414.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 35138-23-9 | C16H24BF4Ir | 495.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35138-23-9
Formule moléculaire C16H24BF4Ir
Poids moléculaire (g/mol) 495.39
Numéro MDL MFCD00079664
Clé InChI NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Synonyme bis 1,5-cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, ir cod 2 bf4, bis cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene iridium centn tetrafluoroborate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; tetrafluoroborate, iridium 1+ ion bis 1,5-cyclooctadiene tetrafluoroborate, iridium 1+ bis 1,5-cyclooctadiene, z,z-tetrafluoroborate
CID PubChem 5702646
Nom IUPAC iridium(1+) bis((1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene) tetrafluoroboranuide
SMILES [Ir+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform, methylene chloride
Poids de la formule 495.4
Forme physique Poudre