Learn More
IBA Lifesciences Solution mère de biotine
GREENER_CHOICE
Code produit. 17207600 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
:
100 mM
Code produit. 17207600
Marque: IBA Lifesciences 66325001
Pour la dissociation de la Twin-Strep-tag™ à partir de la Strep-Tactin™ adaptée aux cellules
  • Solution mère de biotine pour la préparation d’un tampon de dissociation lors de l’utilisation de la technologie Strep-tag™ pour les cellules (Fab-TACS™/Nano-TACS™, CD3/CD28 Streptamer™, MHC I Streptamer™).
  • L’addition de biotine provoque la dissociation rapide des réactifs d’isolement de la surface cellulaire.
  • Ainsi, des cellules entièrement fonctionnelles, très pures et non induites sont reçues
Spécification
Concentration 100 mM
Formule Dissous dans du DPBS
Usage exclusivement réservé à la recherche.