Learn More
Biotin, MedChemExpress
MedChemExpress Biotin (Vitamin B7) is a water-soluble B vitamin and serves as a coenzyme for five carboxylases in humans, involved in the synthesis of fatty acids, isoleucine, and valine, and in gluconeogenesis. Biotin is necessary for cell growth, the production of fatty acids, and the metabolism of fats and amino acids.
Marque:  Medchem Express HY-B0511
Encompass_Preferred
Code produit. 16422209
  • 122.85€ / 1g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Biotin (Vitamin B7) is a water-soluble B vitamin and serves as a coenzyme for five carboxylases in humans, involved in the synthesis of fatty acids, isoleucine, and valine, and in gluconeogenesis. Biotin is necessary for cell growth, the production of fatty acids, and the metabolism of fats and amino acids.
Spécification
Spécification
Biotin
White
C10H16N2O3S
Vitamin B7 Vitamin H D-Biotin
O=C(O)CCCC[C@@H]1SC[C@]([C@]1([H])N2)([H])NC2=O
244.31
Research
Metabolism-sugar/lipid metabolism
58-85-5
Research
1 g
DMSO : 100 mg/mL (409.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic)
244.31
98.0%
Powder
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.