Learn More
IBA Lifesciences Tampon de blocage biotine
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Selon l’organisme hôte, les extraits protéiques peuvent contenir de petites quantités de protéines biotinylées telles que la protéine porteuse de la biotine carboxyle (BCCP, 22 kDa) d’E. Coli. Le tampon de blocage de la biotine est recommandé pour bloquer ces protéines biotinylées sur les transferts Western avant de détecter les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ avec les conjugués Strep-Tactin™ ou Strep-Tactin™XT afin d’empêcher la détection de fausses bandes positives. Le tampon contient l’avidine, protéine de liaison à la biotine tétramérique, qui lie sélectivement les protéines biotinylées. Veuillez noter que l’utilisation de BioLock n’est pas nécessaire lors de l’utilisation de StrepMAB-Classic, car cet anticorps ne se lie pas aux protéines biotinylées.
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche.