Learn More
Ester 4-nitrophénylique de (+)-biotine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15437378
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Biotin 4-nitrophenyl ester
CAS 33755-53-2
Point de fusion 163°C to 165°C
Formule moléculaire C16H19N3O5S
Numéro MDL MFCD15141972
Quantité 100 mg
Beilstein 5795805
Synonyme +-biotin 4-nitrophenyl ester, d-biotin p-nitrophenyl ester, biotinyl-4-nitrophenyl ester, bnp, d-biotin 4-nitrophenyl ester, biotin-p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl 5-3as,4s,6ar-2-oxo-hexahydrothieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanoate, biotin p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl +-biotinate, +-biotin p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl 5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanoate
Clé InChI YUDNXDTXQPYKCA-YDHLFZDLSA-N
Rotation optique +51° (c=2 in DMF:AcOH)
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)C=C1
Nom IUPAC 4-nitrophényle 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoate
Poids moléculaire (g/mol) 365.40
CID PubChem 83848
Poids de la formule 365.4
Pourcentage de pureté 98%