Learn More
Molecular Probes™ Biotin-4-Fluorescein
Biotine-4-fluorescéine
Marque: Molecular Probes™ B10570
342.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La biotine-4-fluorescéine peut être utilisée pour quantifier les sites de liaison à la biotine disponibles ou la concentration d’avidine ou de streptavidine par le biais de la forte absorption associée lorsque cette molécule se lie à l’avidine.Spécification
5 mg | |
644.7 | |
Température ambiante | |
523 nm |
Biotine-4-fluorescéine | |
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. | |
FITC (fluorescéine) | |
494 nm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.