Learn More
Biotin, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Spécification
Spécification
CAS | 58-85-5 |
Formule moléculaire | C10H16N2O3S |
Numéro MDL | MFCD00005541 |
Quantité | 2.5 g |
Synonyme | biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin |
Clé InChI | YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12 |
Nom IUPAC | 5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanoic acid |
Poids moléculaire (g/mol) | 244.31 |
CID PubChem | 171548 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.