Learn More
Agilent BioTek Aimants plats pour laveur de microplaques
GREENER_CHOICE
Pour l’insertion dans les portoirs de séparation biomagnétique de laveur BioTek
Marque:  Agilent BioTek 7103017
Code produit. 12544197
  • 2266.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Dans un puits à fond plat, les billes sont attirées vers la bande au fond du puits. Dans un puits à fond rond, les billes sont tirées vers le bouton en bas du puits.
Informations sur la commande
À utiliser avec : Laveurs 405™ LS , 405™ Touch, EL406, ELX405, ELX 50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aimant plat à 384 puits
Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, EL406, Laveur de microplaque ELx 405, Laveur à barrettes de microplaque ELx 50